Drukuj
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4420-100MG OR4420-1G OR4420-250MG
APOSOR4420-100MGEA 305 PLN
APOSOR4420-100MG APOSOR4420-1G APOSOR4420-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formuła: C₈H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368534
Numer CAS: 84978-67-6