Drukuj
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4407-1G OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA 841 PLN
APOSOR4407-1G APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formuła: C₁₀H₇BrOS
Temp. Wrzenia: 118…121 °C (20 mm Hg)
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368508
Numer CAS: 1131-87-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III