4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-[4-(Chloroformyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4391-250MG
OR4391-1G
APOSOR4391-250MGEA
0
PLN
APOSOR4391-250MG
APOSOR4391-1G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride
Formuła:
C₁₀H₇ClN₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368530 Numer CAS: 222541-76-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |