Drukuj
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4385-1G OR4385-250MG OR4385-5G
APOSOR4385-1GEA 474 PLN
APOSOR4385-1G APOSOR4385-250MG APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 218…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368556
Numer CAS: 34252-44-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III