Drukuj
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
OR4382-1G OR4382-5G OR4382-10G
APOSOR4382-1GEA 435 PLN
APOSOR4382-1G APOSOR4382-5G APOSOR4382-10G
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formuła: C₇H₁₁BrN₂S·BrH
Temp. Wrzenia: 110…112 °C ( 0,3 mm Hg)
Temp. topnienia: 235 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052240
Numer CAS: 175136-77-3