Drukuj
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Dostawca: Apollo Scientific
OR43648-1G OR43648-25G OR43648-5G
APOSOR43648-1GEA 356 PLN
APOSOR43648-1G APOSOR43648-25G APOSOR43648-5G
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Formuła: C₇H₄ClIN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07781383
Numer CAS: 885519-56-2