Drukuj
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR43547-25G OR43547-5G
APOSOR43547-25GEA 0 PLN
APOSOR43547-25G APOSOR43547-5G
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane
Formuła: C₃H₄Br₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 20 °C (18 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018928
Numer CAS: 70289-31-5