Drukuj
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR43527-1G OR43527-250MG OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA 1220 PLN
APOSOR43527-1G APOSOR43527-250MG APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇BrO
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18392003
Numer CAS: 176504-70-4