Drukuj
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Iodophenylene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3-iodobenzene
OR43514-1G OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA 1530 PLN
APOSOR43514-1G APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Formuła: C₆H₇IN₂
Temp. Wrzenia: 144 °C (5 mm Hg)
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12028717
Numer CAS: 34446-43-0