Drukuj
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-dichlorotoluene
OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 377 PLN
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅Cl₃O₂S
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11204033
Numer CAS: 85952-31-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III