Drukuj
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopentyl)carbamate
OR4311-1G OR4311-250MG
APOSOR4311-1GEA 1510 PLN
APOSOR4311-1G APOSOR4311-250MG
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Formuła: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.289 g/mol
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038539
Numer CAS: 168540-07-6