Drukuj
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 110 PLN
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formuła: C₉H₉IO₂
Temp. topnienia: 60 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11112847
Numer CAS: 103440-54-6