Drukuj
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42259-1G OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA 3240 PLN
APOSOR42259-1G APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formuła: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253.095 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22689777
Numer CAS: 1416714-00-5