Drukuj
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Carboxy-6-methoxyquinoline
OR42250-1G OR42250-5G
APOSOR42250-1GEA 211 PLN
APOSOR42250-1G APOSOR42250-5G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₃
MW: 203.194 g/mol
Temp. topnienia: 273 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08437579
Numer CAS: 71082-47-8