Drukuj
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA 406 PLN
APOSOR42207-25G APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Formuła: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Temp. topnienia: 164…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00043921
Numer CAS: 13852-51-2