Drukuj
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-cyanophenyl methyl sulphone
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 870 PLN
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₆BrNO₂S
MW: 260.108 g/mol
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12828670
Numer CAS: 1208402-11-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III