Drukuj
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42053-1G OR42053-250MG OR42053-5G
APOSOR42053-1GEA 464 PLN
APOSOR42053-1G APOSOR42053-250MG APOSOR42053-5G
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formuła: C₉H₆Br₂
MW: 273.952 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD22482458
Numer CAS: 1333171-42-8