Drukuj
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR42051-1G OR42051-250MG OR42051-5G
APOSOR42051-1GEA 400 PLN
APOSOR42051-1G APOSOR42051-250MG APOSOR42051-5G
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formuła: C₉H₇BrO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01250510
Numer CAS: 37614-58-7