Drukuj
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[(Piperazin-1-yl)methyl]-1,3-dioxolane, (Piperazin-1-yl)acetaldehyde ethylene acetal
OR4188-1G OR4188-5G
APOSOR4188-1GEA 0 PLN
APOSOR4188-1G APOSOR4188-5G
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Formuła: C₈H₁₆N₂O₂
Gęstość: 1,492 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093541
Numer CAS: 682802-92-2