Drukuj
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4164-1G OR4164-250MG OR4164-5G
APOSOR4164-1GEA 443 PLN
APOSOR4164-1G APOSOR4164-250MG APOSOR4164-5G
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Formuła: C₁₁H₂₃N₃
Temp. Wrzenia: 77…78 °C (0,38 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093539
Numer CAS: 496808-04-9