Drukuj
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4163-10G OR4163-2G
APOSOR4163-10GEA 1850 PLN
APOSOR4163-10G APOSOR4163-2G
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine
Formuła: C₁₁H₂₃N₃
Temp. Wrzenia: 75…76 °C (0,25 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093538
Numer CAS: 496808-03-8