Drukuj
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(3-But-1-ylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR4122-1G OR4122-5G OR4122-10G
APOSOR4122-1GEA 766 PLN
APOSOR4122-1G APOSOR4122-5G APOSOR4122-10G
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₇H₂₇BN₂O₃
MW: 318.219 g/mol
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363843
Numer CAS: 850567-59-8