Drukuj
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR41167-5G OR41167-100G
APOSOR41167-5GEA 981 PLN
APOSOR41167-5G APOSOR41167-100G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Formuła: C₅H₇Br₃O₂
MW: 338.82 g/mol
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128769
Numer CAS: 52813-48-6