Drukuj
3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR41150-250MG OR41150-1G OR41150-5G OR41150-25G
APOSOR41150-250MGEA 108 PLN
APOSOR41150-250MG APOSOR41150-1G APOSOR41150-5G APOSOR41150-25G
3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
3-Bromopiperidine-2,6-dione
Formuła: C₅H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11053059
Numer CAS: 62595-74-8