Drukuj
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR4106-1G OR4106-250MG
APOSOR4106-1GEA 4190 PLN
APOSOR4106-1G APOSOR4106-250MG
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₄H₂₀BBrO₂
MW: 311.022 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659922
Numer CAS: 850567-53-2