Drukuj
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR41056-10G OR41056-1G OR41056-5G
APOSOR41056-10GEA 1590 PLN
APOSOR41056-10G APOSOR41056-1G APOSOR41056-5G
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Methyl 3-ethynylbenzoate
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. topnienia: 45…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08703579
Numer CAS: 10602-06-9