Drukuj
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40822-1G OR40822-250MG OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA 1600 PLN
APOSOR40822-1G APOSOR40822-250MG APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₅H₁₉BO₃
MW: 258.121 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD32177102
Numer CAS: 2280980-72-3