Drukuj
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
OR40820-1G OR40820-250MG OR40820-5G
APOSOR40820-1GEA 174 PLN
APOSOR40820-1G APOSOR40820-250MG APOSOR40820-5G
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene
Formuła: C₉H₇BrO
MW: 211.055 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09928819
Numer CAS: 114855-35-5