Drukuj
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Thiazole-3-carbonitrile, 3-Cyanoisothiazole
OR40802-1G OR40802-250MG
APOSOR40802-1GEA 2550 PLN
APOSOR40802-1G APOSOR40802-250MG
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Isothiazole-3-carbonitrile
Formuła: C₄H₂N₂S
Temp. topnienia: 60…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD15529707
Numer CAS: 1452-17-1