Drukuj
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40781-1G OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA 679 PLN
APOSOR40781-1G APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
MW: 249.091 g/mol
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28102587
Numer CAS: 19545-97-2