Drukuj
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40695-1G OR40695-250MG OR40695-5G
APOSOR40695-1GEA 551 PLN
APOSOR40695-1G APOSOR40695-250MG APOSOR40695-5G
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formuła: C₁₅H₂₁IN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2366997-14-8