Drukuj
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,3-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-iodobenzene
OR40662-1G OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA 870 PLN
APOSOR40662-1G APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂I
MW: 375.827 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18391671
Numer CAS: 1261553-05-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II