Drukuj
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,2-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40661-1G OR40661-250MG OR40661-5G
APOSOR40661-1GEA 696 PLN
APOSOR40661-1G APOSOR40661-250MG APOSOR40661-5G
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂I
MW: 375.827 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527653
Numer CAS: 289617-98-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II