Drukuj
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,2-Dibromo-4-iodotoluene, 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40660-250MG OR40660-1G OR40660-5G
APOSOR40660-250MGEA 545 PLN
APOSOR40660-250MG APOSOR40660-1G APOSOR40660-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂I
MW: 375.827 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18391667
Numer CAS: 1261776-07-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II