Drukuj
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40655-1G OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA 110 PLN
APOSOR40655-1G APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.914 g/mol
Temp. topnienia: 183…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12767500
Numer CAS: 1133123-02-0