Drukuj
Methyl pent-2-enoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 3-ethylacrylate
OR40582-25G OR40582-5G
APOSOR40582-25GEA 414 PLN
APOSOR40582-25G APOSOR40582-5G
Methyl pent-2-enoate 97%
Methyl pent-2-enoate
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 81…82 °C (45 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00137611
Numer CAS: 818-59-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II