Drukuj
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40565-1G OR40565-5G
APOSOR40565-1GEA 194 PLN
APOSOR40565-1G APOSOR40565-5G
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂Cl
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038394
Numer CAS: 75002-98-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III