Drukuj
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
OR40512-1G OR40512-250MG
APOSOR40512-1GEA 3250 PLN
APOSOR40512-1G APOSOR40512-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.199 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12022274
Numer CAS: 179055-98-2