Drukuj
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Cyano-2-iodobenzyl bromide
OR40430-100G OR40430-25G OR40430-5G
APOSOR40430-100GEA 4320 PLN
APOSOR40430-100G APOSOR40430-25G APOSOR40430-5G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrIN
MW: 321.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16872046
Numer CAS: 182287-63-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 III