Drukuj
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40400-1G OR40400-5G OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA 124 PLN
APOSOR40400-1G APOSOR40400-5G APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797975
Numer CAS: 262450-65-7