Drukuj
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR40373-1G OR40373-250MG
APOSOR40373-1GEA 1740 PLN
APOSOR40373-1G APOSOR40373-250MG
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formuła: C₉H₁₀N₂O₂
Temp. topnienia: 181…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11915246
Numer CAS: 1176714-94-5