Drukuj
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxy-1,3-diazine
OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 592 PLN
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Formuła: C₇H₉ClN₂O₂
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00274539
Numer CAS: 114108-86-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III