Drukuj
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 725 PLN
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formuła: C₈H₉ClN₂O₂
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17676112
Numer CAS: 1257535-58-2