Drukuj
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Chloro-6-methoxypyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-6-methoxypicolinyl alcohol
OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 1060 PLN
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Formuła: C₇H₈ClNO₂
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (0,3 mm Hg)
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14606397
Numer CAS: 1227490-30-3