Drukuj
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Pyridazin-3-yl)hydrazine hydrochloride
OR40349-1G OR40349-5G OR40349-250MG OR40349-500MG
APOSOR40349-1GEA 1510 PLN
APOSOR40349-1G APOSOR40349-5G APOSOR40349-250MG APOSOR40349-500MG
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride
Formuła: C₄H₆N₄·ClH
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11226159
Numer CAS: 117043-87-5