Drukuj
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Cyclopropyl-2,3-dimethylbenzylamine hydrochloride, 3-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride
OR40329-1G OR40329-250MG
APOSOR40329-1GEA 3110 PLN
APOSOR40329-1G APOSOR40329-250MG
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₇N·ClH
MW: 211.731 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD17168270
Numer CAS: 909702-86-9
Jednostka: 1759
ADR: 8 III