Drukuj
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(But-1-yl)-2-oxoheptane, 1,1-Di(but-1-yl)acetone
OR40326-250MG OR40326-500MG
APOSOR40326-250MGEA 1140 PLN
APOSOR40326-250MG APOSOR40326-500MG
3-(But-1-yl)heptan-2-one
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Formuła: C₁₁H₂₂O
Temp. Wrzenia: 85…88 °C (8 mm Hg)
Gęstość: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00027255
Numer CAS: 997-69-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III