Drukuj
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-[(Cyclopropylamino)methyl]-m-xylene hydrochloride, N-Cyclopropyl-2,4-dimethylbenzylamine hydrochloride
OR40317-1G OR40317-250MG
APOSOR40317-1GEA 2280 PLN
APOSOR40317-1G APOSOR40317-250MG
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₇N·ClH
MW: 211.731 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD17168267
Numer CAS: 1257535-57-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III