Drukuj
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR401054-1G OR401054-250MG OR401054-5G
APOSOR401054-1GEA 290 PLN
APOSOR401054-1G APOSOR401054-250MG APOSOR401054-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrINO₂
MW: 341.929 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398002
Numer CAS: 1261777-67-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III