Drukuj
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 917 PLN
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Temp. topnienia: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16877107
Numer CAS: 1093418-75-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III